Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa för GC Instruments, 9mm Economy Septa
Produktkod. 11543670 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11543670
Brand: Thermo Scientific™ ECO9.0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa tål temperaturer upp till 250 °C.
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa tål temperaturer upp till 250 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 9mm Economy GC Septa
Diameter (metrisk) Inre 9 mm
Produktlinje Chromacol
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA)
Typ Septa
För användning med (utrustning) GC Instrument, 9 mm Ekonomi GC Septa