Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol EPA förmonterade injektionsflaskor
Beskrivning
Thermo Scientific™ Chromacol EPA förmonterade injektionsflaskor inkluderar lock och tätningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 20mL EPA-flaska av klart glas med lock och tätning Klass 200 förrenad |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 20 mL |