Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD-Grade Inert Vials and Inserts
Beskrivning
Ensure sample security and integrity with inert vials that have the highest recovery rates, an ultra-low pH shift, and lowest alkali content.
Maximize your sample performance and have fewer failed assays with Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD-Grade Inert Glass Vials. These vials offer the most state-of-the-art technology in the industry for the analysis of critical low detection limit analytes, and when sample quality, reproducibility, security, and integrity are of upmost importance.
For easier sample handling and less risk of sample loss, the Chromacol GOLD-Grade Vials are the best-in-class choice for all chromatography users performing ultra-trace analysis.
- 8 mm krimptätning minimerar exponeringen mellan provlösningsmedel och septum
- Neutralt borosilikat GOLD-Grade glas är ett lågexpansionsglas med hög renhet med en extremt låg koncentration av aktiva platser för att skydda dina analyter från oönskade interaktioner
- Precisionsbearbetade (glas eller PTFE) hylsor gör att flaskorna kan användas i de allra flesta kommersiella autoprovtagare
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 0,1 ml Sci-Vi Crimp Top Vial - GULD glas |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 125μ L |
| Volym (metrisk) Rest | <1μ L |
| Produktlinje | Chromacol Guld |
| Kvantitet | 500 |
| Stängningsstorlek | 8 mm |
| Markeringspunkt | Nej |
| Visa mer |