Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol Septum 12mm SILICONE/PTFE 1.43mm THICK
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- 12mm Septa
- White silicone
- PTFE Seal
- Extrememly soft
- Supplied in packs of 500
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Silicone |
| Tjocklek (metrisk) | 1.43 mm |