Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol Flaskställ
Beskrivning
Spara utrymme i kylen samtidigt som du säkerställer en säker arbetsställning på bänken och under transport. Finns i olika material, färger och kapaciteter, Thermo Scientific™ Chromacol Flaskställ uppfyller en mängd olika applikationsbehov
Choose from an assortment of chemically resistant and fairly robust racks.
- Aluminum and plastic models are temperature resistant from -90 to +121°C (-130 to +250°F)
- Aluminum and plastic models are autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vial Rack |
| Beskrivning | Vial Rack |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Black |
| Håller | Vials |
| Material | Foam |
| Positioner | 200 |
| För användning med (utrustning) | 8 mm OD Vials |
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.