Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol Flaskställ
Produktkod. 10759114
Change view
Håller:
Flaskor
Flaskor (100)
Flaskor (104)
Flaskor (105)
Material:
Aluminium
Plast
Skum
För användning med (utrustning):
11 mm överdimensionerade ampuller
12 mm ytterdiameterflaskor
12 mm överdiameterampuller
15 mm överdimensionerade ampuller
22 till 23 mm överdimensionerade ampuller
22-23 mm OD-flaskor
8 mm överdimensionerade ampuller
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Material För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10759114 Flaskor (100) Plast 12 mm ytterdiameterflaskor Paket med 5
11922585 Flaskor Aluminium 12 mm överdiameterampuller Varje
10235812 Flaskor Aluminium 22-23 mm OD-flaskor Paket med 5
10162882 Flaskor Aluminium 15 mm överdimensionerade ampuller Paket med 5
10494302 Flaskor (104) Aluminium 11 mm överdimensionerade ampuller Paket med 5
10122932 Flaskor (105) Skum 12 mm överdiameterampuller Paket med 5
10529922 Flaskor Skum 8 mm överdimensionerade ampuller Paket med 5
10769304 Flaskor Plast 22 till 23 mm överdimensionerade ampuller Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10759114 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B100
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Säkerställ en säker arbetsställning på labbbänken och under transport med dessa robusta flaskställ.
Spara utrymme i kylen samtidigt som du säkerställer en säker arbetsställning på bänken och under transport. Finns i olika material, färger och kapaciteter, Thermo Scientific™ Chromacol Flaskställ uppfyller en mängd olika applikationsbehov
Välj från ett sortiment av kemikaliebeständiga och ganska robusta ställ.
  • Aluminium- och plastmodeller är temperaturbeständiga från -90 till +121 ºC (-130 till +250 ºF)
  • Aluminium- och plastmodeller är autoklaverbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vial Racks
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Flaskor (100)
Material Plast
För användning med (utrustning) 12 mm ytterdiameterflaskor
Kvantitet 5
Produkttyp Flaskställ
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.