Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol Flaskställ
Produktkod. p-4520876
Håller:
Flaskor
Flaskor (100)
Flaskor (104)
Flaskor (105)
Material:
Aluminium
Plast
Skumma
För användning med (utrustning):
11 mm ytterdiameterflaskor
12 mm ytterdiameterflaskor
15 mm ytterdiameterflaskor
22 till 23 mm ytterdiameterflaskor
22-23 mm OD-flaskor
8 mm ytterdiameterflaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11922585
Brand: Thermo Scientific™ T25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ en säker arbetsställning på labbbänken och under transport med dessa robusta flaskställ.
Spara utrymme i kylen samtidigt som du säkerställer en säker arbetsställning på bänken och under transport. Finns i olika material, färger och kapaciteter, Thermo Scientific™ Chromacol Flaskställ uppfyller en mängd olika applikationsbehov
Choose from an assortment of chemically resistant and fairly robust racks.
  • Aluminum and plastic models are temperature resistant from -90 to +121°C (-130 to +250°F)
  • Aluminum and plastic models are autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vial Rack
Beskrivning Vial Rack
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Blue
Håller Flaskor
Material Aluminium
Positioner 25
För användning med (utrustning) 12 mm ytterdiameterflaskor
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.