Läs mer
Chromafenozide, MedChemExpress
Beskrivning
Chromafenozide (ANS118) is a lepidopteran insecticide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromafenozide |
| CAS | 143807-66-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H30N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | ANS118 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (633.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2C(CCCO2)=C1C)NN(C(C3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)C(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.51 |
| Visa mer |