Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XAW patron
Produktkod. 12788252 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Sängvikt:
155 mg
240 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Förpackningsstorlek
12788252 500 mg Paket med 50
12778252 240 mg Paket med 50
12768252 155 mg Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12788252 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 731773
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Basmaterial Sfärisk PS/DVB-sampolymer
Sängvikt 500 mg
För användning med (applikation) Perfluorerade ytaktiva ämnen, sura föreningar som sulfonater, aktiva ingredienser från starkt matrisförorenade prover som t.ex. urin, plasma, serum
Partikelstorlek 45 eller 85μ m
Sorbent Svagt basisk sekundär och tertiär ammoniumpolymer anjonbytare
Typ Chromafix HR-XAW patron
Porstorlek 55 till 65Å
Kvantitet 50 st
Ytarea (metrisk) 850 m2 /g