Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XAW patron
Produktkod. p-8012076 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
155 mg
240 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12778252
Brand: Macherey-Nagel™ 731772
Bara null kvar
Specifikationer
Basmaterial Sfärisk PS/DVB-sampolymer
Sängvikt 240 mg
För användning med (applikation) Perfluorerade ytaktiva ämnen, sura föreningar som sulfonater, aktiva ingredienser från starkt matrisförorenade prover som t.ex. urin, plasma, serum
Partikelstorlek 45 eller 85μ m
Sorbent Svagt basisk sekundär och tertiär ammoniumpolymer anjonbytare
Typ Chromafix HR-XAW patron
Porstorlek 55 till 65Å
Kvantitet 50 st
Ytarea (metrisk) 850 m2 /g