Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW patron
Produktkod. 12798252 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Sängvikt:
155 mg
240 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Förpackningsstorlek
12798252 155 mg Paket med 50
12757740 240 mg Paket med 50
12767740 500 mg Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12798252 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 731774
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Basmaterial Sfärisk PS/DVB-sampolymer
Sängvikt 155 mg
För användning med (applikation) Grundläggande föreningar som kvartära aminer, grundläggande aktiva ingredienser från starkt matriskontaminerade prover
Partikelstorlek 45 eller 85μ m
Sorbent Svag karboxylsyramodifierad polymer katjonbytare
Typ Chromafix HR-XCW patron
Porstorlek 50 till 60Å
Kvantitet 50 st
Ytarea (metrisk) 850 m2 /g