Läs mer
Scharlab CHROMagar™ Candida
Produktkod. p-7224819
Avkastning:
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
Produktkod. 11406277
Brand: Scharlab 00000CA222
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CHROMagar Candida är ett kromogent dehydrerat medium för isolering och differentiering av stora kliniskt signifikanta Candida-arter.
  • Kromogent medium för detektion av Candida spp.
  • Vanligare är Candida-arter involverade i ytliga orofaryngeala och urogenitala infektioner.
  • Även om C.albicans fortfarande är den huvudsakliga inblandade arten, har andra typer såsom C.tropicalis , C.krusei eller C.glabrata ökat proportionellt eftersom nya antifungala medel har fungerat mycket effektivt mot C.albicans .
Specifikationer
Form Pulver
Medietyp CHROMagar™ Candida
Produkttyp Differentialmedium
Formulering Agar 15,0 g/L, Pepton 10,2 g/L, Kloramfenikol 0,5 g/L, kromogen blandning 22,0 g/L
För användning med (applikation) Isolering och differentiering av stora kliniskt signifikanta Candida-arter
Inkubationsförhållanden 30 °C till 37 °C
Inkubationstid 48 hr.
pH 6.1± 0,2
Avkastning 5 L