Läs mer
Scharlab CHROMagar™ Salmonella Plus
Beskrivning
- Kromogent medium för isolering av Salmonella -arter inklusive S.Typhi och laktospositiv Salmonella .
- Detta medium möter ISO 6579: 2002 ISO norm.
- Främst på grund av kontaminering i näringskedjan och/eller under livsmedelsproduktionsprocesser, inducerar Salmonella vanligtvis tarmsjukdom vars huvudsakliga symptom är magkramper, diarré, illamående och kräkningar.
- Den näst viktigaste livsmedelsburna patogenen, dess upptäckt är fortfarande ett stort problem inom det medicinska området och en stor utmaning i livsmedelsindustrin, inklusive laktos plus-stammar som till stor del förekommer hos fjäderfän.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6579 |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | CHROMagar Salmonella Plus |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Målorganismklass | Gramnegativa bakterier |
| Formulering | Agar 15,0 g/l, pepton och jästextrakt 8,0 g/l, salter 8,5 g/l, kromogen blandning 1,3 g/l, tillväxtblandning 6,0 g/l |
| För användning med (applikation) | Detektion och isolering av salmonellaarter |
| Inkubationsförhållanden | 37 °C |
| Inkubationstid | 18 till 24 timmar. |
| pH | 7.5± 0,2 |
| Visa mer |