Läs mer
BD Chromagar™ Salmonella
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Specifikationer
Specifikationer
| Upptäcker | Salmonellaarter från kliniska avföringsprover |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CHROMagar Salmonella
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P336-Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: bile extract