missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scharlab CHROMagar™ Staph Aureus
Beskrivning
- Kromogent medium för isolering och direkt differentiering av Staphylococcus aureus i kliniska och industriella prover.
- Livsmedelsindustrin: Människan är den huvudsakliga reservoaren för S.aureus . En bärare förorenar den omgivande miljön vid hosta, nysning och genom att röra mat med en hand som har en stafylokockinfekterad lesion. Det finns ofta i miljön och på matberedningsytor och även i vissa råa livsmedel (mejeriprodukter, sallader, smörgåsar...). Det är viktigt att kontrollera förekomsten av S.aureus före och efter livsmedelssteriliseringsprocessen.
- Klinisk relevans: S.aureus är den främsta orsaken till hud- och mjukdelsinfektioner och kan också orsaka allvarliga infektioner som blodomloppsinfektioner, lunginflammation eller ben- och ledinfektioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Medietyp | CHROMagar Staph Aureus |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Målorganismklass | Gram-positiva Cocci |
| Formulering | Agar 15,0 g/l, pepton och jästextrakt 40,0 g/l, salter 25,0 g/l, kromogen blandning 2,5 g/l |
| Inkubationsförhållanden | 37 °C |
| Inkubationstid | 18 till 24 timmar. |
| pH | 6.9± 0,2 |
| Avkastning | 5 L |
| Art | Staphylococcus aureus |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?