Läs mer
Purolite™ Chromalite™ AD Monodispersed Polymeric Adsorbents for IEX and RP-HPLC
Produkttyp:
10AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent
10AD2Q Makroporös polystyren/divinylbensen anjonbytarharts
10AD2S Makroporös polystyren/divinylbensen katjonbytarharts
15AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent
15AD2Q Makroporös polystyren/divinylbensen anjonbytarharts
15AD2S Makroporös polystyren/divinylbensen katjonbytarharts
30AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent
5AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent
Förpackningsmängd:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
Beskrivning
- Manufactured using patented seeding technology foir uniform particle sizes
- Solid Phase Extraction
- Analytical Reverse Phase chromatography (RP-HPLC) and IEX chromatography (IEX-HPLC)
- Adsorption of biomolecules
- Extraction from biological fluid
- High chemical stability
- Efficient regeneration
- Large surface area
- Narrow particle size range
- Excellent selectivity
- Low extractable content
- Compliant with FDA regulation
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher, TSE/BSE/GMO free
Specifikationer
Specifikationer
| Form | White to Off-White Spherical Beads |
| Förvaringskrav | 2°C to 20°C |
| Produkttyp | 15AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent |
| Partikelstorlek | 12 to 18 μm |
| pH-intervall | 1 to 14 pH |
| Porstorlek | 200 to 300 Å |
| Ytarea (metrisk) | >500 m2 |
| Förpackningsmängd | 10 g |
| Innehåll och lagring | Use within 5 years from date of manufacture |
| Formatera | 20% ethanol slurry |