missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chromalite™ M Methacrylic Hydrophilic Macroporous Resins, 100 to 300 μm, Purolite™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kemiskt namn eller material:
Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger
Epoxy Methacrylate Macroporous Affinity Resin
Iminodiacetic Acid Methacrylate Affinity Resin
Sulfopropyl Methacrylate Macroporous Strong Cation Exchanger
Fysisk form:
Spherical Beads
Wet
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
Hydrophilic, macroporous resins based on a methacrylic backbone.
- Ion exchange chromatography
- Typical porosity of 1000Å suitable for protein purification (up to 250 kDa)
- Suitable for large-scale applications
- Excellent pressure-flow properties,designed for high performance, stability and reliability
- Purification of peptides obtained by fermentation
- High mechanical stability
- Uniform particle size
- Stable to CIP (up to 1M NaOH)
- Negligible swelling
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iminodiacetic Acid Methacrylate Affinity Resin |
| Fysisk form | Spherical Beads |
| Partikelstorlek | 100 to 300 μm |
| Porstorlek | 1000 Å |
| Färg | White to Off-white |
| Kvantitet | 100 mL |
| Produktlinje | Chromalite™ MIDA/C |
| pH-intervall | 1 to 14 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering