Läs mer
Kroman-6-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113514 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10316764 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32804CB
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 55745-97-6
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD08146589
InChI-nyckel YIHDTNNFJDJYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carbaldehyde, chromane-6-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbaldehyde, chroman-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 6504215
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-kromen-6-karbaldehyd
LEDER C1CC2=C(C=CC(=C2)C=O)OC1
Spécification
Kemiskt namn eller material Chroman-6-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 162.19
Procent renhet 95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.