Läs mer
Kroman-6-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10316764
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10316764 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10113514 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10316764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32804DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 55745-97-6
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD08146589
InChI-nyckel YIHDTNNFJDJYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carbaldehyde, chromane-6-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbaldehyde, chroman-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 6504215
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-kromen-6-karbaldehyd
LEDER C1CC2=C(C=CC(=C2)C=O)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chroman-6-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.19
Procent renhet 95%