Läs mer
Kroman-6-karbonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113034
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113034 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10173074 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113034 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32802CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 55746-03-7
Molekylformel C10H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 196.63
MDL-nummer MFCD12198108
InChI-nyckel DKSNWGZAMLPCLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride, chromane-6-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride,3,4-dihydro
PubChem CID 10442680
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-kromen-6-karbonylklorid
LEDER C1CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)Cl)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chroman-6-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.63
Procent renhet 95%