Läs mer
Kroman-6-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708255
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10708255 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10285264 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10708255 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 103203-84-5
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD08146590
InChI-nyckel IFKANGOXGBPILW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carboxylic acid, chromane-6-carboxylic acid, chroman-6-carboxylicacid, 2h-1-benzopyran-6-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 6-chromanecarboxylic acid, acmc-1c8ke, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-6-carboxylic acid
PubChem CID 6504216
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-kromen-6-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chroman-6-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%