Läs mer
kroman-8-karbonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10653455 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10505384 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10265814 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10653455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76102CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1034566-09-0
Molekylformel C10H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 196.63
InChI-nyckel TTYLUAYKWAEQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbonyl chloride, chromane-8-carbonyl chloride
PubChem CID 15480465
Specifikationer
Kemiskt namn eller material chroman-8-carbonyl chloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.63
Procent renhet 90%