Läs mer
Kroman-8-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10266004
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10266004 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10505194 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10266004 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76101CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 31457-16-6
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD12198122
InChI-nyckel LOFOWPRKKPHPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carboxylic acid, chromane-8-carboxylic acid
PubChem CID 12701138
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-kromen-8-karboxylsyra
LEDER C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chroman-8-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%