Läs mer
Kroman-8-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505194
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10505194 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10266004 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10505194 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76101DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 31457-16-6
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD12198122
InChI-nyckel LOFOWPRKKPHPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carboxylic acid, chromane-8-carboxylic acid
PubChem CID 12701138
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-kromen-8-karboxylsyra
LEDER C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chroman-8-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%