Läs mer
(Chroman-8-ylmethyl)amine, 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10422980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10422980 1 g Glass bottle 1g
10381710 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 933727-40-3
Molekylvikt (g/mol) 163.22
MDL-nummer MFCD17171385
InChI-nyckel CPJFACCHHWIMEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-ylmethyl amine, 2h-1-benzopyran-8-methanamine, 3,4-dihydro, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl methanamine
PubChem CID 82596485
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-chromen-8-ylmethanamine
LEDER C1CC2=C(C(=CC=C2)CN)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Chroman-8-ylmethyl)amine
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H13NO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.22
Procent renhet ≥94.0%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Chroman-8-ylmethyl)amine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.