Läs mer
Kroman-2-karboxylsyra, 97+%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromane-2-carboxylic acid |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 178.19 |
| Procent renhet | 97% |