Läs mer
Kroman-2-karboxylsyra, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682865
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10682865 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10555333 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10585493 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682865 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC01246DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 51939-71-0
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00044719
InChI-nyckel SFLFCQJQOIZMHF-UHFFFAOYNA-N
Synonym chromane-2-carboxylic acid, chroman-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-benzpyran-2-carboxylic acid, maybridge4_000177, 2-carboxychroman, chroman carboxylic acid, pubchem14568, 2-chroman-carboxylic acid
PubChem CID 2723665
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-kromen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromane-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%