Läs mer
Chromane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran |
| CAS | 493-08-3 |
| Molekylformel | C9H10O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran, Chromane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| LEDER | C1COc2ccccc2C1 |
| IUPAC-namn | 3,4-dihydro-2H-chromene |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vikt | 134.0732 |