Läs mer
Tocris Bioscience™ Chromanol 293B
Beskrivning
Blocker of the slow delayed rectifier K+ current (IKs) (IC50 = 1-10 μM). Also blocks the CFTR chloride current (ICFTR) (IC50 = 19 μM).
Enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromanol 293B |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 324.39 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.395 |