Läs mer
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromate |
| CAS | 11104-59-9 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Chromate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | (Cr O4)2- |
| Synonym | CrO42− |
| LEDER | [O-][Cr](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | Chromate |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Visa mer |