Läs mer
Kromatstandard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11416108 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416108 125 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11416108 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ASCRO492Y
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
CrO4-21000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromate Standard
Namnnotering For Ion Chromatography
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7789-00-6, 7732-18-5, 7789-00-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Analyt- eller komponentnamn Potassium chromate,distilled water,conductivity or of similar purity
Molekylformel CrK2O4
MDL-nummer MFCD00011368
Teknik Ion Chromatography
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Element Potassium chromate,distilled conductivity or of similar purity
IUPAC-namn dikalium;dioxid(dioxo)krom
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 194.19
PubChem CID 24597
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:75249
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chromate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning