Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografisk kolonn med fritta och NS-hylsa, nålventilstoppkran
Produktkod. 11904021
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11904021 300 mm Varje
1 options
Produktkod. 11904021 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05450802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00 SEK
    991.46 SEK / Paket med 1
    Save 233.54 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Typ Kromatografikolumn
Kolumnkapacitet 23 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Inkluderar 0 till 2,5 mm hål Nålventil Avstängningskran
Stopparnummer 14/23 NS Sockel