Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Kromatografiska kolumner med Frit
Produktkod. 10667970
Change view
Kolumnkapacitet:
120 mL
280 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet unitSize
10667970 120 mL Varje
11914021 280 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10667970 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05450902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 SEK
    1376.02 SEK / Paket med 1
    Save 303.98 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kromatografiska kolonner med fritta, NS-hylsa och NS-kon och med PTFE-avstängningskran
  • Med sintrad fritta (porositet: 0)
  • Med sugrör (gänga GL 18)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kvantitet 1
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Kolumnkapacitet 120 mL
Längd (metrisk) 400 mm
Material DURAN™ Slang
Kontakttyper Hylsa och kon NS 14/23