Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Kromatografiska kolumner med Frit
Produktkod. 11914021
Change view
Kolumnkapacitet:
120 mL
280 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet Förpackningsstorlek
11914021 280 mL Varje
10667970 120 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11914021 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05450904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 SEK
    1484.88 SEK / Paket med 1
    Save 390.12 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Kromatografiska kolonner med fritta, NS-hylsa och NS-kon och med PTFE-avstängningskran
  • Med sintrad fritta (porositet: 0)
  • Med sugrör (gänga GL 18)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kvantitet 1
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Kolumnkapacitet 280 mL
Längd (metrisk) 400 mm
Material DURAN™ Slang
Kontakttyper Hylsa och kon NS 29/32