Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med fritta och pärlkant
Produktkod. 10778461
Change view
Kolumnkapacitet:
15 mL
125 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet unitSize
10778461 125 mL Varje
10693812 1000 mL Varje
11984011 15 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10778461 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05445704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    899.00 SEK
    787.55 SEK / Paket med 1
    Save 111.45 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Specifikationer
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Typ Kromatografikolumn
Kolumnkapacitet 125 mL
Längd (metrisk) 400 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Inkluderar PTFE Avstängningskran