Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kromatografiska kolumner med fritta och pärlkant
Produktkod. 10413130
Kapacitet (metrisk) reservoar:
8 mL
35 mL
430 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10413130
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05445702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kromatografiska kolonner med sintrad fritta (porositet: 0)
  • Med PTFE avstängningskran
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) reservoar 35 mL
Längd (metrisk) 200 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm