Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med Frit och NS Socket
Produktkod. 10121811
Change view
Kolumnkapacitet:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet unitSize
10121811 125 mL Varje
10030511 15 mL Varje
10271171 23 mL Varje
10668075 8 mL Varje
10529581 35 mL Varje
10191851 430 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10121811 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05450704
Specifikationer
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Typ Kromatografikolumn
Kolumnkapacitet 125 mL
Längd (metrisk) 400 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Inkluderar 0 till 2,5 mm hål PTFE-Hahn kran