Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med Frit och NS Socket
Produktkod. 10191851
Change view
Kolumnkapacitet:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet Förpackningsstorlek
10191851 430 mL Varje
10121811 125 mL Varje
10030511 15 mL Varje
10271171 23 mL Varje
10668075 8 mL Varje
10529581 35 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10191851 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05450706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.31 SEK
    1043.71 SEK / Paket med 1
    Save 441.60 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kolumnkapacitet 430 mL
Längd (metrisk) 600 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Inkluderar 0 till 2,5 mm hål PTFE-Hahn kran
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Typ Kromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 30 mm