Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med Frit och NS Socket
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet | 23 mL |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Duran Glas |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Inkluderar | 0 till 2,5 mm hål PTFE-Hahn kran |
| Beskrivning | Kromatografikolumn |
| För användning med (applikation) | Kromatografiska tillämpningar |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |