Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med Frit och NS Socket
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kolumnkapacitet:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
missing translation for 'unitSize'
Varje
Specifica
Specifica
| Beskrivning | Kromatografikolumn |
| För användning med (applikation) | Kromatografiska tillämpningar |
| Diameter (metrisk) Inre | 40 mm |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Kolumnkapacitet | 8 mL |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Material | Duran Glas |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Inkluderar | 0 till 2,5 mm hål PTFE-Hahn kran |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto