Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kromatografiska kolumner med frit och NS-hylsa med PTFE eller nålventilstoppkran
Produktkod. 10017799
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10017799 30 mm Varje
10007799 15 mm Varje
10755632 20 mm Varje
11994011 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10017799 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05450806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1221.76 SEK / Paket med 1
    Save 268.24 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kromatografiska kolonner
  • Med sintrad fritta (porositet: 0)
  • Med PTFE-avstängningskran eller nålventilkran (hål: 0 till 2,5 mm)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) reservoar 430 mL
Beskrivning Nålventil avstängningskran
Längd (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm