Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kromatografiska kolumner med frit och NS-hylsa med PTFE eller nålventilstoppkran
Diameter (metrisk) Yttre:
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kromatografiska kolonner
- Med sintrad fritta (porositet: 0)
- Med PTFE-avstängningskran eller nålventilkran (hål: 0 till 2,5 mm)
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) reservoar | 125 mm |
| Beskrivning | Nålventil avstängningskran |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |