Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med fördjupningar och pärlkant
Produktkod. 10171661
Change view
Kolumnkapacitet:
125 mL
430 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet Förpackningsstorlek
10171661 430 mL Varje
10707901 125 mL Varje
10480513 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10171661 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05435706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    929.00 SEK
    757.57 SEK / Paket med 1
    Save 171.43 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Specifikationer
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Typ Kromatografikolumn
Kolumnkapacitet 430 mL
Längd (metrisk) 600 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Inkluderar PTFE-stoppkran och hållaranordning