Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med fördjupningar och pärlkant
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kromatografikolumn |
| För användning med (applikation) | Kromatografiska tillämpningar |
| Diameter (metrisk) Inre | 20 mm |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Kolumnkapacitet | 125 mL |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Material | Duran Glas |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Inkluderar | PTFE-stoppkran och hållaranordning |