Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med fördjupningar och NS-sockel
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet | 15 mL |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Duran Glas |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Inkluderar | PTFE-stoppkran och hållaranordning |
| Beskrivning | Kromatografikolumn |
| För användning med (applikation) | Kromatografiska tillämpningar |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |