Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med fördjupningar och NS-sockel
Produktkod. 10507711
Change view
Kolumnkapacitet:
15 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet Förpackningsstorlek
10507711 430 mL Varje
10653701 125 mL Varje
10341280 15 mL Varje
10643432 35 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10507711 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05440706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1031.95 SEK
    667.07 SEK / Paket med 1
    Save 364.88 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-10-2026
Specifikationer
Kolumnkapacitet 430 mL
Längd (metrisk) 600 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Inkluderar PTFE-stoppkran och hållaranordning
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Typ Kromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 30 mm