Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med fördjupningar och NS-sockel
Produktkod. 10653701
Change view
Kolumnkapacitet:
15 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet Förpackningsstorlek
10653701 125 mL Varje
10341280 15 mL Varje
10643432 35 mL Varje
10507711 430 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10653701 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05440704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.38 SEK
    812.34 SEK / Paket med 1
    Save 120.04 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kolumnkapacitet 125 mL
Längd (metrisk) 400 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Inkluderar PTFE-stoppkran och hållaranordning
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Typ Kromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 20 mm