Läs mer
BOLA Kromatografiadaptrar
Produktkod. 10755992
Change view
Trådstorlek:
18
25
32
45
Diameter (metrisk) Yttre:
1,6 mm
3,2 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Diameter (metrisk) Yttre
10755992 18 1,6 mm
10439571 25 1,6 mm
10585181 32 1,6 mm
10309231 45 1,6 mm
10003311 32 3,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10755992 Leverantör BOLA Leverantörsnummer F75506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.30 SEK
    263.61 SEK / Paket med 1
    Save 78.69 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kromatografiadaptrar (PTFE)
  • Svart skruvlock gjort av PPS med GL-gänga.
  • Kroppen är gjord av PTFE med en port med en invändning UNF-ingång ¼ . 28G för anslutning av minikopplingar.
  • En eventuell ojämnhet i flaskhalsen justeras med en o-ring bakom en elastisk tätningsläpp, och flaskan stängs ordentligt.
  • Produkten exponeras endast mot adapterns kropp.
  • Mycket god kemisk beständighet, för arbetstemperaturer upp till max. +200 °C.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Trådstorlek 18
Diameter (metrisk) Yttre 1,6 mm