Läs mer
ROBU VitraPOR™ Kromatografi-kolumn
Produktkod. 16873086
Change view
Kolumnkapacitet:
20 mL
85 mL
Porstorlek:
1
2
3
4
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet Porstorlek Förpackningsstorlek
16873086 20 mL 3 -
16883086 20 mL 4 -
16823096 85 mL 4 Paket med 5
16813096 85 mL 3 -
16803096 85 mL 2 -
16853086 20 mL 1 -
16893086 85 mL 1 -
16863086 20 mL 2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16873086 Leverantör ROBU VitraPOR™ Leverantörsnummer 31103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2253.00 SEK
    1862.20 SEK / Paket med 5
    Save 390.80 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kromatografi-kolonn med smält filterskiva.
  • Mycket resistent mot de flesta kemikalier och temperaturer upp till 500 °C
Specifikationer
Kvantitet 5/Pk.
Porstorlek 3
Kolumnkapacitet 20 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Inkluderar Smält filterskiva