Läs mer
ROBU VitraPOR™ Kromatografi-kolumn
Beskrivning
- Mycket resistent mot de flesta kemikalier och temperaturer upp till 500 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Porstorlek | 1 |
| Kolumnkapacitet | 85 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Inkluderar | Smält filterskiva |